Documentos Principais
S5312
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Synaptobrevin antibody produced in mouse
1 mg/mL, clone SP11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352203
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
SP11, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human, pig
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
Imunogênio
crude human synaptic precipitate.
forma física
Solution in phosphate buffered saline containing 0.1% sodium azide.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)