Documentos
S5070
Sigma-Aldrich
Anti-Sodium Channel ASIC3 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Sinônimo(s):
Anti-DRASIC
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
lyophilized powder
reatividade de espécies
rat
técnica(s)
western blot: 1:200 using rat dorsal root ganglion lysate
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ACCN3(9311)
mouse ... Accn3(171209)
rat ... Accn3(286920)
Categorias relacionadas
Imunogênio
synthetic peptide corresponding to residues 2-16 of rat ASIC3. The sequence has 14/15 residues identical in mouse and 11/15 identical in human.
forma física
Lyophilized from phosphate buffered saline, pH 7.4, 1% bovine serum albumin, and 0.05% sodium azide.