S5003
Stearyl acetate
≥99%
Sinônimo(s):
Acetic acid stearyl ester
About This Item
fonte biológica
synthetic (organic)
Ensaio
≥99%
Formulário
powder
grupo funcional
ester
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCOC(C)=O
InChI
1S/C20H40O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22-20(2)21/h3-19H2,1-2H3
chave InChI
OIZXRZCQJDXPFO-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)