Key Documents
S4895
Sigma-Aldrich
Tin(II) tartrate
~99%
Sinônimo(s):
Stannous tartrate
About This Item
Fórmula linear:
SnC4H4O6
Número CAS:
Peso molecular:
266.78
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
Ensaio
~99%
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC1C(O)C(=O)O[SnH2]OC1=O