Documentos
S4687
Sigma-Aldrich
Anti-SAP-102 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352203
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
rat
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
rat ... Dlg3(58948)
Imunogênio
synthetic peptide corresponding to amino acids 83-100 of rat SAP-102.
forma física
Solution in phosphate buffered saline containing 0.05% sodium azide and 1 mg/ml bovine serum albumin