Key Documents
S3922
Sigma-Aldrich
[Methyl-D-Phe6, D-Trp7,9, Leu10-psi(CH2NH)Leu11]-Substance P Fragment 6-11
≥97% (HPLC)
Sinônimo(s):
Methyl-D-Phe-D-Trp-Phe-D-Trp-Leu-psi[CH2NH]-Leu-NH2
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C53H67N9O5
Número CAS:
Peso molecular:
910.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Ensaio
≥97% (HPLC)
composição
Peptide content, ~70%
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CN[C@H](Cc1ccccc1)C(=O)N[C@H](Cc2c[nH]c3ccccc23)C(=O)N[C@@H](Cc4ccccc4)C(=O)N[C@H](Cc5c[nH]c6ccccc56)C(=O)N[C@H](CN[C@@H](CC(C)C)C(N)=O)CC(C)C
Informações sobre genes
human ... TAC1(6863)
Ações bioquímicas/fisiológicas
This substance P analog inhibited small-cell lung cancer proliferation in vitro and in vivo.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite a Biblioteca de Documentos
A Orosz et al.
International journal of cancer, 60(1), 82-87 (1995-01-03)
Human small-cell lung-cancer cells (SCLC) produce and secrete gastrin-releasing peptide (GRP), the mammalian equivalent of bombesin (BN). There is some evidence to suggest that GRP is an autocrine regulator of SCLC cell growth. In the search for potent BN antagonists