Documentos Principais
S3000
Sigma-Aldrich
Dimethyl sebacate
≥95%
Sinônimo(s):
Decanedioic acid 1,10-dimethyl ester, Dimethyl decanedioate, NSC 9415, Sebacic acid dimethyl ester
About This Item
Fórmula linear:
CH3OCO(CH2)8COOCH3
Número CAS:
Peso molecular:
230.30
Beilstein:
1785523
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥95%
pb
158 °C/10 mmHg (lit.)
pf
29-31 °C (lit.)
densidade
0.988 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)CCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C12H22O4/c1-15-11(13)9-7-5-3-4-6-8-10-12(14)16-2/h3-10H2,1-2H3
chave InChI
ALOUNLDAKADEEB-UHFFFAOYSA-N
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
CorrosionEnvironment
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
314.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
157 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Visite a Biblioteca de Documentos
[Determination of dimethylacrylic acid and its ethyl ester in the air of a work area].
N Ia Smoliar
Gigiena i sanitariia, (1)(1), 51-52 (1984-01-01)