S2384
Sebacoyl chloride
≥97%, liquid
Sinônimo(s):
Sebacyl chloride
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥97%
forma
liquid
cor
yellow
índice de refração
n20/D 1.468 (lit.)
pb
168 °C/12 mmHg (lit.)
pf
−5-−3 °C (lit.)
densidade
1.121 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
ClC(=O)CCCCCCCCC(Cl)=O
InChI
1S/C10H16Cl2O2/c11-9(13)7-5-3-1-2-4-6-8-10(12)14/h1-8H2
chave InChI
WMPOZLHMGVKUEJ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter