Documentos Principais
S2070
Sigma-Aldrich
Anti-SF4 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, ammonium sulfate suspension
Sinônimo(s):
Anti-Splicing Factor 4
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352203
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
ammonium sulfate suspension
peso molecular
antigen 72.4 kDa
reatividade de espécies
human, rodent
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... SF4(57794)
mouse ... Sf4(70616)
rat ... Sf4(290666)
Imunogênio
synthetic peptide corresponding to human SF4 (amino acids 103-105), conjugated to BSA.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves