Documentos Principais
S1939
Sigma-Aldrich
Anti-Na+/Ca2+/K+ Exchanger 2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-NCKX2
Selecione um tamanho
200 μL
R$ 5.883,00
R$ 5.883,00
Previsão de entrega em11 de maio de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
200 μL
R$ 5.883,00
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 5.883,00
Previsão de entrega em11 de maio de 2025
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 78 kDa
reatividade de espécies
rat
técnica(s)
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
Imunogênio
synthetic peptide corresponding to residues 90-102 of rat NCKX2.
forma física
Solution in phosphate buffered saline containing 1.0 mg/ml bovine serum albumin and 0.05% sodium azide.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Katarina Willén et al.
Journal of Alzheimer's disease : JAD, 60(2), 511-524 (2017-09-05)
Alzheimer's disease (AD) is increasingly viewed as a disease of synapses. Loss of synapses correlates better with cognitive decline than amyloid plaques and neurofibrillary tangles, the hallmark neuropathological lesions of AD. Soluble forms of amyloid-β (Aβ) have emerged as mediators