Documentos Principais
S1881
Supelco
Sodium bismuthate(V) hydrate
≥80%
About This Item
Fórmula linear:
NaBiO3 · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
279.97 (anhydrous basis)
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12000000
Ensaio
≥80%
cadeia de caracteres SMILES
O.[Na+].[O-][Bi](=O)=O
InChI
1S/Bi.Na.H2O.3O/h;;1H2;;;/q;+1;;;;-1
chave InChI
UQGDUPFKOOSTOS-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves