Documentos Principais
S1505
Sigma-Aldrich
Succinic semialdehyde solution
15% in H2O
Sinônimo(s):
4-Oxobutanoic acid, 4-Oxobutyric acid, Succinaldehydic acid, Succinic semialdehyde monomer
About This Item
Fórmula linear:
HCOCH2CH2COOH
Número CAS:
Peso molecular:
102.09
Beilstein:
1745187
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
concentração
15% in H2O
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)CCC=O
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Hongzhi Tang et al.
Applied and environmental microbiology, 74(5), 1567-1574 (2008-01-22)
Previous research suggested that Pseudomonas spp. may attack the pyrrolidine ring of nicotine in a way similar to mammalian metabolism, resulting in the formation of pseudooxynicotine, the direct precursor of a potent tobacco-specific lung carcinogen. In addition, the subsequent intermediates