S1500
Sarcosine hydrochloride
Sinônimo(s):
N-Methylaminoacetic acid, N-Methylglycine
About This Item
pf
173-175 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl.CNCC(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2.ClH/c1-4-2-3(5)6;/h4H,2H2,1H3,(H,5,6);1H
chave InChI
WVKIFIROCHIWAY-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)