S1068
SB-215505
solid, >98% (HPLC)
Sinônimo(s):
6-Chloro-5-methyl-1-5-quinolycarbamoyl-indoline
About This Item
Ensaio
>98% (HPLC)
forma
solid
cor
off-white
solubilidade
DMSO: soluble ~11 mg/mL at 60 °C
H2O: insoluble
originador
GlaxoSmithKline
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cc2CCN(C(=O)Nc3ccnc4ccccc34)c2cc1Cl
InChI
1S/C19H16ClN3O/c1-12-10-13-7-9-23(18(13)11-15(12)20)19(24)22-17-6-8-21-16-5-3-2-4-14(16)17/h2-6,8,10-11H,7,9H2,1H3,(H,21,22,24)
chave InChI
BPVGSWDWIRIUME-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... HTR2B(3357)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Informações legais
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3