S0274
[D-Arg1, D-Trp7,9, Leu11]-Substance P acetate salt
≥97% (HPLC)
Sinônimo(s):
Spantide I
About This Item
Ensaio
≥97% (HPLC)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(O)=O.CC(C)C[C@H](NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)NC(=O)[C@H](Cc3ccccc3)NC(=O)[C@@H](Cc4c[nH]c5ccccc45)NC(=O)[C@H](CCC(N)=O)NC(=O)[C@H](CCC(N)=O)NC(=O)[C@@H]6CCCN6C(=O)[C@H](CCCCN)NC(=O)[C@@H]7CCCN7C(=O)[C@H](N)CCCNC(N)=N)C(N)=O
Informações sobre genes
human ... TACR1(6869)
mouse ... TACR1(21336)
rat ... TACR1(24807)
Amino Acid Sequence
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?