RFA4530113-EP
Rotor for Eppendorf® 5430/5430R Centrifuges
FA-45-30-11, aerosol tight, to hold, 30 x 1.5/2.0 mL tubes, lid
About This Item
Produtos recomendados
Características
lid
to hold 30 x 1.5/2.0 mL tubes
aerosol tight
fixed angle rotor
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 022654047 (NA)
Eppendorf® 5427753001 (EU)
Parâmetros
20,817 × g max. RCF
técnica(s)
centrifugation: suitable
compatibilidade
for use with centrifuge models 5430/5430R
Categorias relacionadas
Descrição geral
Características e benefícios
- The rotor features aerosol tight quick lock rotor lid made of aluminum for use with hazardous sample
- Fixed angle rotor holds sample at 45°
- Compatible with 5430/5430R centrifuges
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)