RFA452411S-EP
Rotor for Eppendorf® 5424/5424R Centrifuges
FA-45-24-11-Special, aerosol tight, to hold, 24 x 1.5/2.0 mL tubes, lid
Sinônimo(s):
Lid for Eppendorf® FA-45-48-11 Rotor
About This Item
Produtos recomendados
Características
lid
to hold 24 x 1.5/2.0 mL tubes
aerosol tight
fixed angle rotor with PTFE-coating
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 022653041 (NA)
Eppendorf® 5424700004 (EU)
Parâmetros
21,130 × g max. RCF
técnica(s)
centrifugation: suitable
compatibilidade
for use with centrifuge models 5424/5424R
Categorias relacionadas
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)