Documentos Principais
RFA452411K-EP
Rotor for Eppendorf® 5430/5430R Centrifuges
FA-45-24-11-Kit (rotor with higher edge), aerosol-tight, to hold, 24 x spin columns, lid
About This Item
Código UNSPSC:
41103900
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Características
lid
to hold 24 x spin columns
aerosol-tight
fixed angle rotor
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 022654128 (NA)
Eppendorf® 5427752005 (EU)
Parâmetros
19,090 × g max. RCF
técnica(s)
centrifugation: suitable
compatibilidade
for use with centrifuge models 5430/5430R
Descrição geral
Rotors to fot Eppendorf centrifuge 5430 and 5430 R.
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)