Documentos Principais
RAB1935
Sigma-Aldrich
Human GDF-9 ELISA Kit
for serum, plasma and cell culture supernatants
Sinônimo(s):
GDF-9, Growth/Differentiation Factor 9
Selecione um tamanho
1 KIT
R$ 5.121,00
R$ 5.121,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 KIT
R$ 5.121,00
About This Item
Código UNSPSC:
23151817
NACRES:
NA.32
R$ 5.121,00
Check Cart for Availability
reatividade de espécies
human
técnica(s)
ELISA: suitable
entrada
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
sample type serum
assay range
inter-assay cv: 12%
intra-assay cv: 10%
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... GDF9(2661)
Descrição geral
The antibody pair provided in this kit recognizes Human GDF-9
Aplicação
Please refer to the attached Protocolfor details.
Outras notas
A sample Certificate of Analysis is available for this product. Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Met. Corr. 1
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Sylvie Jaillard et al.
Maturitas, 141, 9-19 (2020-10-11)
Ovarian deficiency, including premature ovarian insufficiency (POI) and diminished ovarian reserve (DOR), represents one of the main causes of female infertility. POI is a genetically heterogeneous condition but current understanding of its genetic basis is far from complete, with the