Documentos Principais
RAB1686
Sigma-Aldrich
Human Serpin A12 ELISA
for serum, plasma and cell culture supernatants
Selecione um tamanho
1 KIT
R$ 5.181,00
R$ 5.181,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 KIT
R$ 5.181,00
About This Item
Código UNSPSC:
41116158
NACRES:
NA.32
R$ 5.181,00
Check Cart for Availability
reatividade de espécies
human
técnica(s)
ELISA: suitable
entrada
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
sample type serum
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
Aplicação
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached Protocolfor details.
Outras notas
A sample Certificate of Analysis is available for this product. Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Met. Corr. 1
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)