Documentos Principais
RAB0958
Sigma-Aldrich
Phosphotyrosine MAPK1 / MAPK3 ELISA Kit
Selecione um tamanho
1 KIT
R$ 5.181,00
R$ 5.181,00
Previsão de entrega em17 de abril de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 KIT
R$ 5.181,00
About This Item
Código UNSPSC:
41116158
NACRES:
NA.32
R$ 5.181,00
Previsão de entrega em17 de abril de 2025
reatividade de espécies
human
técnica(s)
ELISA: suitable
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
Descrição geral
The antibody pair provided in this kit recognizes Human Tyrosine-Phosphorylated-ERK1/2.
Aplicação
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Componentes do kit também disponíveis separadamente
Nº do produto
Descrição
SDS
  • RABHRP6Phosphotyrosine ELISA HRP-StreptavidinSDS
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Met. Corr. 1
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Hitoshi Yoshiji et al.
Journal of gastroenterology, 49(10), 1421-1429 (2013-11-08)
Given the well-documented adverse side effects of sorafenib, many sorafenib-treated patients may need the reduced initial dose of the compound, and an alternative sorafenib-based therapy, which exerts similar clinical benefit, is anticipated. An angiostatic therapy with sorafenib is considered one