Key Documents
RAB0951
Sigma-Aldrich
Phosphotyrosine EPHB3 / Ephrin Type-B Receptor 3 ELISA Kit
About This Item
Código UNSPSC:
41116158
NACRES:
NA.32
reatividade de espécies
human
técnica(s)
ELISA: suitable
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... EPHB3(2049)
Descrição geral
The antibody pair provided in this kit recognizes Human Tyrosine-Phosphorylated-EphB3.
Aplicação
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Componentes do kit também disponíveis separadamente
Nº do produto
Descrição
SDS
  • RABHRP6Phosphotyrosine ELISA HRP-StreptavidinSDS
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Met. Corr. 1
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials