RA444100-EP
Rotor for Eppendorf® 5804/5804R & 5810/5810R Centrifuges
A-4-44, aerosol-tight, with 4 × 100 mL rectangular buckets
About This Item
Produtos recomendados
Características
to hold 0.2 mL to 100 mL tubes
aerosol-tight
high-speed swing-bucket rotor
with 4 × 100 mL rectangular buckets
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 022637401 (NA)
Eppendorf® 5804709004 (EU)
Parâmetros
4,400 × g max. RCF
técnica(s)
centrifugation: suitable
compatibilidade
for use with centrifuge models 5804/5804R/5810/5810R
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)