R9404
Anti-RhoA antibody produced in rabbit
~2 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-p21 Rho
About This Item
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~21 kDa
reatividade de espécies
monkey, mouse, human
concentração
~2 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1-2 μg/mL using HEK293 cells expressing human RhoA/ Hela cell extract
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... RHOA(387)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Armazenamento e estabilidade
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3