R9400
Monoclonal Anti-RANTES antibody produced in rat
clone 53405.111, purified immunoglobulin, lyophilized powder
Sinônimo(s):
Anti-D17S136E, Anti-RANTES, Anti-SCYA5, Anti-SIS-delta, Anti-SISd, Anti-TCP228, Anti-eoCP
Selecione um tamanho
R$ 6.934,00
Previsão de entrega em25 de abril de 2025
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 6.934,00
Previsão de entrega em25 de abril de 2025
Produtos recomendados
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
53405.111, monoclonal
Formulário
lyophilized powder
purificado por
using protein G
reatividade de espécies
mouse
técnica(s)
immunocytochemistry: 8-25 μg/mL using mouse splenocytes
neutralization: suitable
Isotipo
IgG2a
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Ccl5(20304)
Categorias relacionadas
Imunogênio
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?