Documentos Principais
R8634
Sigma-Aldrich
Scienceware® centrifuge tube rack, epoxy-coated steel
20-position, for 15 mL plastic centrifuge tubes
Sinônimo(s):
wire tube holder
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 368,00
R$ 368,00
Previsão de entrega em29 de maio de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 368,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122804
NACRES:
NB.35
R$ 368,00
Previsão de entrega em29 de maio de 2025
Características
Holds 20 x 18-20 mm tibes
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Bel-Art F18788-2003
tamanho
12.5 cm × 11 cm × 6 cm
Descrição geral
  • Scienceware® centrifuge tube racks are made of epoxy-coated steel wire.
  • Polygrid racks are resistant to most of the chemicals including organic solvents, salts, weak acids, and weak alkalis.
  • Temperature range -223ºC (-369ºF) to 121ºC (250ºF); autoclavable.
Epoxy coated steel wire is chemical and corrosion resistant and steam autoclavable at 121ºC (250ºF).
Informações legais
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Cube Rack assorted colors
Sigma-Aldrich
C8358
Cube Rack