Key Documents
R8502
Sigma-Aldrich
Raffinose undecaacetate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C40H54O27
Número CAS:
Peso molecular:
966.84
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
ID de substância PubChem:
forma
solid
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)OCC1OC(OCC2OC(OC3(COC(C)=O)OC(COC(C)=O)C(OC(C)=O)C3OC(C)=O)C(OC(C)=O)C(OC(C)=O)C2OC(C)=O)C(OC(C)=O)C(OC(C)=O)C1OC(C)=O
InChI
1S/C40H54O27/c1-16(41)52-12-27-30(56-19(4)44)33(59-22(7)47)35(61-24(9)49)38(64-27)54-13-28-31(57-20(5)45)34(60-23(8)48)36(62-25(10)50)39(65-28)67-40(15-55-18(3)43)37(63-26(11)51)32(58-21(6)46)29(66-40)14-53-17(2)42/h27-39H,12-15H2,1-11H3
chave InChI
YFYHLVDRBNRNPU-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3