R7753
Rhapontin
≥99% (HPLC), from rhubarb
Sinônimo(s):
3,3′,5-Trihydroxy-4′-methoxystilbene 3-O-β-D-glucoside, NSC 43321, Rhaponticin
About This Item
fonte biológica
rhubarb
Ensaio
≥99% (HPLC)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(\C=C\c2cc(O)cc(O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)c2)cc1O
InChI
1S/C21H24O9/c1-28-16-5-4-11(8-15(16)24)2-3-12-6-13(23)9-14(7-12)29-21-20(27)19(26)18(25)17(10-22)30-21/h2-9,17-27H,10H2,1H3/b3-2+/t17-,18-,19+,20-,21-/m1/s1
chave InChI
GKAJCVFOJGXVIA-DXKBKAGUSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3