Documentos Principais
R7526
Sigma-Aldrich
Floating tube rack
diamond shaped, holds 4 tubes, Holds 4 x 50 mL tubes
Selecione um tamanho
5 EA
R$ 278,00
R$ 278,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 EA
R$ 278,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122804
NACRES:
NB.35
R$ 278,00
Check Cart for Availability
Materiais
foamed PE
green
Características
Holds 4 x 50 mL tubes
fabricante/nome comercial
Heathrow Scientific HS2165A
tamanho
165x137x65 mm
Descrição geral
Constructed of economical polyfoam, and available in three shapes and colors. The green diamond-shaped rack holds four 50 mL tubes, the blue parallelogram-shaped rack holds eight 15 mL tubes, and the yellow rectangular rack holds twenty-four 1.5-2.0 mL microcentrifuge tubes. Racks include carrying handles-easy to lift samples out of baths.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)