R6525
Anti-phospho-Rsk1 (p90rsk) (pSer381) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Sinônimo(s):
Anti-phospho-Rsk 1 (pSer381)
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous glycerol solution
reatividade de espécies
mouse, rat, human
técnica(s)
immunocytochemistry: 1:2,000
immunoprecipitation (IP): 1:200
western blot (chemiluminescent): 1:1,000 using TPA-treated 293 cell extract
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... RPS6KA1(6195)
mouse ... Rps6ka1(20111)
rat ... Rps6ka1(81771)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
forma física
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2