Documentos Principais
R6153
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-RhoE antibody produced in mouse
~2 mg/mL, clone 4, purified immunoglobulin, aqueous solution
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
4, monoclonal
Formulário
aqueous solution
peso molecular
antigen ~29 kDa
reatividade de espécies
human, mouse
concentração
~2 mg/mL
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
microarray: suitable
western blot: 4-8 μg/mL using HMVEC total cell extract.
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... RND3(390)
mouse ... Rnd3(74194)
Especificidade
The antibody weakly cross reacts with Rnd1.
Imunogênio
purified recombinant full length RhoE.
forma física
Solution in 0.01 M phosphate buffered saline, pH 7.4, containing 15 mM sodium azide.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Raquel Talens-Visconti et al.
Journal of neurochemistry, 112(4), 1074-1087 (2009-12-09)
Neurite formation involves coordinated changes between the actin cytoskeleton and the microtubule network. Rho GTPases are clearly implicated in several aspects of neuronal development and function. Indeed, RhoA is a negative regulator of neurite outgrowth and its effector Rho-kinase mediates