R5405
Anti-Rabex-5 (N-terminal) antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-RAP1, Anti-Rab5 GDP/GTP exchange factor (RABGEF1), Anti-Rabaptin-5-associated exchange factor for Rab5
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~58 kDa
reatividade de espécies
mouse, rat, human
concentração
~1.0 mg/mL
técnica(s)
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using rat NRK cells fixed and permeabilized with 4% paraformaldehyde followed by 0.4% saponin
western blot: 2-5 μg/mL using whole extracts of mouse brain and human U87 cells
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... RABGEF1(27342)
mouse ... Rabgef1(56715)
rat ... Rabgef1(360797)
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade