R5381
Anti-Rat IgG (whole molecule) antibody produced in rabbit
whole antiserum
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
whole antiserum
tipo de produto de anticorpo
secondary antibodies
clone
polyclonal
contém
15 mM sodium azide
técnica(s)
indirect ELISA: 1:100,000
quantitative precipitin assay: 2.8 mg/mL
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Categorias relacionadas
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Nota de preparo
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3