R5279
Anti-Rab9 from rabbit
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-Ras-Associated Protein Rab9, Anti-Ras-Related Protein Rab9
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~23 kDa
reatividade de espécies
rat, mouse, human
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using rat NRK and mouse NIH3T3 cells fixed and permeabilized with 3% paraformaldehyde followed by 0.4% saponin
western blot: 5-10 μg/mL using whole extract of human A431 cells
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... RAB9A(9367)
mouse ... Rab9(56382)
rat ... Rab9a(84589)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)