R5145
Anti-Rsk1 antibody produced in rabbit
whole antiserum
Sinônimo(s):
Anti-p90rsk
About This Item
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
whole antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
peso molecular
antigen 80 kDa
contém
15 mM sodium azide
reatividade de espécies
mouse, rat, human
técnica(s)
microarray: suitable
western blot: 1:4,000 using mouse NIH 3T3 fibroblast cell lysate and rat brain extract
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... RPS6KA1(6195)
mouse ... Rps6ka1(20111)
rat ... Rps6ka1(81771)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)