R5030
Ridaifen-B
≥98% (HPLC), white, solid
Sinônimo(s):
1,1′-[(2-Phenyl-1-buten-1-ylidene)bis(4,1-phenyleneoxy-2,1-ethanediyl)]bis-pyrrolidine
About This Item
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
solid
disponibilidade
not available in Japan
condição de armazenamento
desiccated
cor
white
solubilidade
DMSO: ≥13 mg/mL
H2O: insoluble
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC\C(c1ccccc1)=C(/c2ccc(OCCN3CCCC3)cc2)c4ccc(OCCN5CCCC5)cc4
InChI
1S/C34H42N2O2/c1-2-33(28-10-4-3-5-11-28)34(29-12-16-31(17-13-29)37-26-24-35-20-6-7-21-35)30-14-18-32(19-15-30)38-27-25-36-22-8-9-23-36/h3-5,10-19H,2,6-9,20-27H2,1H3
chave InChI
XQQWCGJGUHJSLR-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)