R3400
Monoclonal Anti-c-K-Ras antibody produced in mouse
clone 234-4.2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
234-4.2, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 21 kDa
reatividade de espécies
mouse, human, rat
técnica(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 10 μg/mL using normal skin tissue
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2κ
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... KRAS(3845)
mouse ... Kras(16653)
rat ... Kras(24525)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Western Blotting (1 paper)
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Nota de preparo
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Artigos
Quantitative and qualitative western blotting to validate knockdown by esiRNA.