R3150
Monoclonal Anti-RhoGAP (p190) antibody produced in mouse
clone D2D6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-GRLF1, Anti-Glucorticoid Receptor Binding Factor 1, Anti-p190
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
D2D6, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~190 kDa
reatividade de espécies
mouse, rat, monkey, human
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): 4 μg using 500 μg of a human A431 cell RIPA lysate
western blot: 0.5-2 μg/mL using RIPA lysates from human A431 cells
Isotipo
IgG
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... GRLF1(2909)
mouse ... Grlf1(232906)
rat ... Grlf1(306400)
Imunogênio
Outras notas
forma física
Nota de preparo