Documentos Principais
R3026
Sigma-Aldrich
Anti-Rabphilin 3A antibody produced in rabbit
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~75 kDa
reatividade de espécies
mouse, rat
não deve reagir com
human
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1 μg/mL using rat brain extract
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
mouse ... Rph3a(19894)
rat ... Rph3a(171039)
Imunogênio
synthetic peptide corresponding to amino acids 1-18 of rat rabphilin 3A. This sequence is completely conserved between rat and mouse rabphilin 3A.
forma física
Solution in phosphate buffered saline with 1.0 mg/mL bovine serum albumin and 0.05% sodium azide.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Erwin R Arias-Hervert et al.
Physiological reports, 8(9), e14428-e14428 (2020-05-03)
Members of the Rab3 gene family are considered central to membrane trafficking of synaptic vesicles at mammalian central excitatory synapses. Recent evidence, however, indicates that the Rab27B-GTPase, which is highly homologous to the Rab3 family, is also enriched on SV