Documentos Principais
R2902
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Retinoid X Receptor γ antibody produced in mouse
~1 mg/mL, clone 1373, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-hRXRγ
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1373, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 60 kDa
reatividade de espécies
human
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1 μg/mL using HeLa cells
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... RXRG(6258)
Imunogênio
synthetic peptide derived from the N-terminus of human RXRγ.
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4, with 0.08% sodium azide as a preservative.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
All-trans retinoic acid (RA, ATRA) is a pleiotropic activation factor that regulates genes associated with normal vertebrate cellular processes such as cell differentiation, cell proliferation, apoptosis, and embryonic development.