R2654
Anti-p190 RhoGAP (GK-18) antibody produced in rabbit
~0.8 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-GRLF1, Anti-Glucorticoid Receptor Binding Factor 1, Anti-p190
About This Item
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 190 kDa
reatividade de espécies
canine, human, mouse
concentração
~0.8 mg/mL
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): 20-40 μg using MDCK cell lysate
western blot: 1-2 μg/mL using mouse brain extract (S1 fraction), MDCK HeLa whole cell extract.
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... GRLF1(2909)
mouse ... Grlf1(232906)
rat ... Grlf1(306400)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Armazenamento e estabilidade
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)