Documentos
R2126
Sigma-Aldrich
Ethyl ricinoleate
≥99%
Sinônimo(s):
(R)-12-Hydroxy-cis-9-octadecenoic acid ethyl ester, Ricinoleic acid ethyl ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H38O3
Número CAS:
Peso molecular:
326.51
Número CE:
Código UNSPSC:
12352211
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥99%
forma
liquid
grupo funcional
ester
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCC[C@@H](O)C\C=C/CCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C20H38O3/c1-3-5-6-13-16-19(21)17-14-11-9-7-8-10-12-15-18-20(22)23-4-2/h11,14,19,21H,3-10,12-13,15-18H2,1-2H3/b14-11-/t19-/m1/s1
chave InChI
AZXVZUBIFYQWJK-KWRJMZDGSA-N
Embalagem
Sealed ampule.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves