Documentos Principais
R1376
Sigma-Aldrich
Ricinelaidic acid
≥99%
Sinônimo(s):
(R)-12-Hydroxy-9(E)-octadecenoic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H34O3
Número CAS:
Peso molecular:
298.46
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
Ensaio
≥99%
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCC[C@@H](O)C\C=C\CCCCCCCC(O)=O
Embalagem
Sealed ampule.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)