QPREST21414
SILu™PrEST PLXC1
SILuPrESTs Powered by Atlas Antibodies, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Virus-encoded semaphorin protein receptor
About This Item
recombinante
expressed in E. coli LysA ArgA BL21(DE3)
Ensaio
>80% (SDS-PAGE)
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
predicted mol wt 30kDa including tags
purificado por
immobilized metal affinity chromatography (IMAC)
embalagem
pkg of 1nmol × 5 vials
condição de armazenamento
avoid repeated freeze/thaw cycles
sequência de imunogênio
SKELSRKQSQQLELLESELRKEIRDGFAELQMDKLDVVDSFGTVPFLDYKHFALRTFFPESGGFTHIFTEDMHNRDANDKNESLTALDALICNKSFLVTVIHTL
nº de adesão do atlas de peptídeos
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... PLXC1(10154)
Descrição geral
Aplicação
forma física
Nota de preparo
Nota de análise
The SILuPrEST standards are produced using metabolic labeling with heavy isotope labeled (15N, 13C) Lysine and Arginine residues, with greater than 99% isotopic label incorporation.
GSSHHHHHHSSGLVPRGSHMASLAEAKVLANRELDKYGVSDYHKNLINNAKTVEGVKDLQAQVVESAKKARISEATDGLSDFLKSQTPAEDTVKSIELAEAKVLANRELDKYGVSDYYKNLINNAKTVEGVKALIDEILAALPGTFAHYMDPNSSSVDKLAAA.
The specific human protein sequence begins directly after ′VDKLAAA′.
Informações legais
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)