Q4972
QS11 hydrate
≥98% (HPLC), powder
Sinônimo(s):
(2S)-2-[2-(Indan-5-yloxy)-9-(1,1′-biphenyl-4-yl)methyl)-9H-purin-6-ylamino]-3-phenyl-propan-1-ol hydrate
About This Item
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white
solubilidade
DMSO: >10 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O.OC[C@H](Cc1ccccc1)Nc2nc(Oc3ccc4CCCc4c3)nc5n(Cc6ccc(cc6)-c7ccccc7)cnc25
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3