PZ0369
PF-04217329
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-[3-[[[[4-(1H-Pyrazol-1-yl)phenyl]methyl](3-pyridinylsulfonyl)amino]methyl]phenoxy]-acetic acid 1-methylethyl ester, Isopropyl 2-[3-[[[[4-(1H-pyrazol-1-yl)phenyl]methyl](pyridin-3-ylsulfonyl)amino]methyl]phenoxy]acetate, PF 04217329, Taprenepag isopropyl
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
O=S(N(CC1=CC=C(N2N=CC=C2)C=C1)CC3=CC=CC(OCC(OC(C)C)=O)=C3)(C4=CC=CN=C4)=O
InChI
1S/C27H28N4O5S/c1-21(2)36-27(32)20-35-25-7-3-6-23(16-25)19-30(37(33,34)26-8-4-13-28-17-26)18-22-9-11-24(12-10-22)31-15-5-14-29-31/h3-17,21H,18-20H2,1-2H3
chave InChI
NVPXUFQLKWKBHK-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3