Documentos Principais
PZ0247
Sigma-Aldrich
PF-04979064
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
1,3-Dihydro-1-[1-[(2S)-2-hydroxy-1-oxopropyl]-4-piperidinyl]-3-methyl-8-(6-methyl-3-pyridinyl)-2H-imidazo[4,5-c][1,5]naphthyridin-2-one
Selecione um tamanho
5 MG
R$ 596,00
25 MG
R$ 2.397,00
R$ 596,00
Previsão de entrega em22 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 MG
R$ 596,00
25 MG
R$ 2.397,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C24H26N6O3
Número CAS:
Peso molecular:
446.50
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
R$ 596,00
Previsão de entrega em22 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
CN(C(N1C2CCN(C([C@@H](O)C)=O)CC2)=O)C3=C1C4=NC(C5=CN=C(C)C=C5)=CC=C4N=C3
InChI
1S/C24H26N6O3/c1-14-4-5-16(12-25-14)18-6-7-19-21(27-18)22-20(13-26-19)28(3)24(33)30(22)17-8-10-29(11-9-17)23(32)15(2)31/h4-7,12-13,15,17,31H,8-11H2,1-3H3/t15-/m0/s1
chave InChI
GACQNUHFDBEIQH-HNNXBMFYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
PF-04979064 is a highly potent and selective PI3K/mTOR dual kinase inhibitor.
PF-04979064 is an orally available, potent and selective PI3K/mTOR dual kinase inhibitor that potently inhibits tumor growth in mouse xenografts.
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)