PZ0121
CP-135807
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
3-(N-Methylpyrrolidin-2R-ylmethyl)-5-(3-nitropyrid-2- yl)amino-1H-indole, 3-[[(2R)-1-Methyl-2-pyrrolidinyl]methyl]-N-(3-nitro-2-p yridinyl)-1H-indol-5-amine
About This Item
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
atividade óptica
[α]/D +100 to +120°, c = 0.025 mg/mL in methanol
cor
brown-red
solubilidade
DMSO: ≥5 mg/mL
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
CN1CCC[C@@H]1Cc2c[nH]c3ccc(Nc4ncccc4[N+]([O-])=O)cc23
InChI
1S/C19H21N5O2/c1-23-9-3-4-15(23)10-13-12-21-17-7-6-14(11-16(13)17)22-19-18(24(25)26)5-2-8-20-19/h2,5-8,11-12,15,21H,3-4,9-10H2,1H3,(H,20,22)/t15-/m1/s1
chave InChI
YPFIYPNOWVPAPR-OAHLLOKOSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Artigos
We offer many products related to serotonin receptors for your research needs.