Documentos
PRS3901
Sigma-Aldrich
Anti-SHP2 (ab1) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-PTP-2C, Anti-Protein tyrosine phosphatase, non-receptor type 11, Anti-Tyrosine-protein phosphatase non-receptor type 11
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
rat, mouse, human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PTPN11(5781)
Imunogênio
a 14 amino acid peptide from near the carboxy-terminus of human SHP2.
Ligação
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP3901.
forma física
Solution in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Jia Chen et al.
BMC cardiovascular disorders, 18(1), 72-72 (2018-04-29)
Smooth muscle cells play an important role in the development of atherosclerosis. SHP2 is known to regulate the proliferation and migration of smooth muscle cells. The purpose of this study was to determine whether the SHP2 inhibitor PHPS1 has a