Documentos
PRS3865
Sigma-Aldrich
Anti-UNG1 (ab2) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-Uracil-DNA glycosylase, Anti-Uracil-DNA glycosylase 1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
mouse, rat, human
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... UNG(7374)
Imunogênio
a 13 amino acid peptide from near the amino-terminus of human UNG1.
Aplicação
Applications in which this antibody has been used successfully, and the associated peer-reviewed papers, are given below.
Western Blotting (1 paper)
Ligação
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP3865.
forma física
Solution in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide
Not finding the right product?  
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Xiao Yao et al.
PloS one, 10(10), e0139416-e0139416 (2015-10-09)
We have previously shown that mitochondria-targeted vitamin E (Mito-Vit-E), a mtROS specific antioxidant, improves cardiac performance and attenuates inflammation in a pneumonia-related sepsis model. In this study, we applied the same approaches to decipher the signaling pathway(s) of mtROS-dependent cardiac